Documentos Principais
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopentene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
67 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
169.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)