495786
Perfluorinated resin, powder made from Nafion™
Sinônimo(s):
Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octene-1-sulfonic acid, Tetrafluoroethylene-perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-7-octenesulfonic acid copolymer
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Peso eq.
1,100
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
35-60 mesh
pf
>350 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
chave InChI
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Artigos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.