Documentos Principais
495603
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-isocyanatobutyrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
OCN(CH2)3CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
157.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCN=C=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)4-3-5-8-6-9/h2-5H2,1H3
chave InChI
GVDRIEURYWMQNO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 4-isocyanatobutyrate can be synthesized by reacting ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride with phosgene.[1] Its enthalpy of vaporization at boiling point has been evaluated.[2]
Aplicação
Ethyl 4-isocyanatobutyrate may be used in the synthesis of 1-(3-ethoxycarbonylpropylcarbamoyl)-5-fluorouracil.[1]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 542-542 (2014)
5-Fluorouracil derivatives. XI. Synthesis of 1-hexylcarbamoyl-5-fluorouracil metabolites.
Ozaki S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(2), 893-896 (1986)