Documentos Principais
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Fórmula linear:
Cs2AlF5
Número CAS:
Peso molecular:
387.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9%
tamanho de partícula
−200 mesh
pf
423-436 °C (lit.)
densidade
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
chave InChI
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)