Documentos
495506
Sigma-Aldrich
Cesium tungstate
99.95%
About This Item
Fórmula linear:
Cs2WO4
Número CAS:
Peso molecular:
513.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99.95%
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-][W]([O-])(=O)=O