Documentos Principais
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
BaAl4
About This Item
Fórmula linear:
BaAl4
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99% trace metals basis
forma
powder
composição
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
tamanho de partícula
−325 mesh
densidade
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ba]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)