Key Documents
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
About This Item
Fórmula linear:
Li4SiO4
Número CAS:
Peso molecular:
119.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)