Documentos Principais
495182
Sigma-Aldrich
Titanium(III) sulfate solution
~45 wt. % in dilute sulfuric acid, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Ti2(SO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
383.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
concentração
~45 wt. % in dilute sulfuric acid
densidade
1.456 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ti+3].[Ti+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Ti/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
chave InChI
SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Características e benefícios
Used for the synthesis and crystal structure studies of new acid titanium sulfates such as Ti(H5O2)(SO4)2(H2O)2.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Saeid Ahmadzadeh et al.
Environmental monitoring and assessment, 190(6), 340-340 (2018-05-12)
Since 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP) as a priority pollutant is used in numerous industrial processes, its removal from the aqueous environment is of utmost importance and desire. Herein, the authors describe an electrochemical treatment process for efficient removal of 2,4-DCP from aqueous