Key Documents
495034
Sigma-Aldrich
Palladium(II) potassium thiosulfate monohydrate
97%
About This Item
Fórmula linear:
K2Pd(S2O3)2·H2O
Número CAS:
Peso molecular:
426.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
pf
172 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
chave InChI
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)