Documentos Principais
493651
Sigma-Aldrich
Bis(benzene)chromium(0)
97%
Sinônimo(s):
Dibenzenechromium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12Cr
Número CAS:
Peso molecular:
208.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
pf
260-265 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].c1ccccc1.c2ccccc2
InChI
1S/2C6H6.Cr/c2*1-2-4-6-5-3-1;/h2*1-6H;
chave InChI
HVURSIGIEONDKB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Olefin hydrogenation
  • Electron transfer chain catalysis mechanism
  • Pre-catalyst for the hydrosilation of ketones and aldehydes, for the dehydrocoupling of triphenylsilane with primary alcohols
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)