Documentos Principais
493201
Sigma-Aldrich
Valeric-d9 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
Pentanoic-d9 acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 6.075,00
R$ 6.075,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 6.075,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
111.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.075,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4076 (lit.)
p.e.
185 °C (lit.)
pf
-20--18 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
chave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-YNSOAAEFSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)