Documentos Principais
492604
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-d6
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
DOCD2CD2OD
Número CAS:
Peso molecular:
68.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
pureza isotópica
99 atom % D
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
196-198 °C (lit.)
pf
-13 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)