Documentos Principais
492299
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
DL-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH(OH)13CH2CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
128.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
pf
161-167 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3]C(O)[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-AWQJXPNKSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)