Documentos Principais
49157
Sigma-Aldrich
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone
≥97.0%
Sinônimo(s):
2-Oxocyclohexane-2-propionitrile, 3-(2-Oxocyclohexyl)propionitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.474
densidade
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCC1CCC#N
InChI
1S/C9H13NO/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h8H,1-6H2
chave InChI
SPTVCXKSSRBTMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone, also known as 3-(2-oxocyclohexyl)propionitrile, is an α-substituted cyclohexanone. It reacts with BrF3(bromine trifluoride) to form the corresponding oxadecaline.
Aplicação
2-(2-Cyanethyl)cyclohexanone may be used in the synthesis of 4-keto-nona-1,9-dioic acid by reacting with hydrogen peroxide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katritzky AR and Talyor RJK
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2986-2986 (2004)
Purich DL
Enzyme Kinetics and Mechanism, Part F, 354, 109-109 (2002)