Documentos Principais
490881
Sigma-Aldrich
[3aR-(3aα,5aβ,6aβ,6bα)]-3a,5a,6a,6b-Tetrahydro-2,2-dimethyloxireno[e]-1,3-benzodioxole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]18/D −56°, c = 1.3 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
79 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12O[C@@]1([H])[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@]3([H])C=C2
InChI
1S/C9H12O3/c1-9(2)11-6-4-3-5-7(10-5)8(6)12-9/h3-8H,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
GAUDXMCZQNKKEF-WCTZXXKLSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
198.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yu-Wen Alvin Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(37), 7408-7427 (2019-07-25)
In blood, apolipoprotein E (ApoE) is a component of circulating lipoproteins and mediates the clearance of these lipoproteins from blood by binding to ApoE receptors. Humans express three genetic ApoE variants, ApoE2, ApoE3, and ApoE4, which exhibit distinct ApoE receptor-binding