Documentos Principais
490539
Sigma-Aldrich
Potassium cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
13C,15N Labeled KCN, 13C,15N Labeled potassium cyanide
About This Item
Fórmula linear:
K13C15N
Número CAS:
Peso molecular:
67.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
chave InChI
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4