Documentos Principais
490512
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 4.568,00
R$ 4.568,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 4.568,00
About This Item
Fórmula linear:
D3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
97.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.568,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-NHPOFCFZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yehia Z Baghdady et al.
Analytica chimica acta, 1036, 195-203 (2018-09-27)
Metabolite profiling can be used as a diagnostic measure for both short and long term co-exposure by individuals to benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). A novel one pot derivatization in situ kit (OPDISK) was developed and optimized using a