Documentos
490466
Sigma-Aldrich
Oxalic acid-13C2 dihydrate
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethanedioic-13C2 acid
About This Item
Fórmula linear:
HO213C13CO2H · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
128.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
pf
101-102 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5