Documentos Principais
488127
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
13C Labeled benzaldehyde, Benzaldehyde-(carbonyl-13C), Bitter almond-(carbonyl-13C)
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CHO
Número CAS:
Peso molecular:
107.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
178-179 °C (lit.)
pf
−26 °C (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1
chave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-PTQBSOBMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Benzaldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418099
Benzaldehyde
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
Benzaldehyde for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01756
Benzaldehyde
Benzaldehyde analytical standard
Supelco
09143
Benzaldehyde