Key Documents
487449
Sigma-Aldrich
2-Propylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-2-5-9-6-3-4-7-10(9)11-8-12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
chave InChI
NSGTVMQTRFUUSL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Propylphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-propylbenzene, is an organic building block containing an isocyanate group. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 578-578 (2014)