Documentos
487430
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5OC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.588 (lit.)
pb
101 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C=Nc1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO2/c15-10-14-12-8-4-5-9-13(12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
chave InChI
KCHQIPPONLLUGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup