Documentos Principais
487228
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
Perdeutero-1,3-butadiene
About This Item
Fórmula linear:
D2C=CDCD=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
60.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
3102 mmHg ( 37.7 °C)
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
temperatura de autoignição
788 °F
contém
hydroquinone as stabilizer
p.e.
−4.5 °C (lit.)
pf
−109 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
chave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Embalagem
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)