Documentos Principais
487023
Sigma-Aldrich
Silver cyanide-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Ag13C15N
Número CAS:
Peso molecular:
135.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
chave InChI
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)