Documentos Principais
485276
Sigma-Aldrich
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
Sinônimo(s):
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
About This Item
Fórmula linear:
(CH3OC6H4)3Bi
Número CAS:
Peso molecular:
530.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
composição
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
adequação da reação
core: bismuth
pf
162-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
chave InChI
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)