Documentos
484989
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluoro-1-nonanol
96%
About This Item
Fórmula linear:
H(CF2)8CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
432.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
pb
155-156 °C/200 mmHg (lit.)
pf
53-59 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2