Documentos
484644
Sigma-Aldrich
2-Octyne
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C≡C(CH2)4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
110.20
Beilstein:
1697689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
densidade
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
chave InChI
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup