Documentos Principais
484377
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OCC(CNC(=O)NCC2COC(C)(C)O2)O1
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-12(2)17-7-9(19-12)5-14-11(16)15-6-10-8-18-13(3,4)20-10/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H2,14,15,16)
chave InChI
RPNILTMIKUTCIE-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)