Documentos
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
Número CAS:
Peso molecular:
92.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
68-69 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
chave InChI
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1.00 °C - closed cup