483257
Arsenic(V) oxide
99%
Sinônimo(s):
Arsenic pentoxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
adequação da reação
core: arsenic
reagent type: catalyst
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5/c3-1(4)7-2(5)6
chave InChI
COHDHYZHOPQOFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)