Documentos Principais
483206
Sigma-Aldrich
(3-Chloropropyl)dimethoxymethylsilane
99%
About This Item
Fórmula linear:
Cl(CH2)3Si(OCH3)2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
182.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(CCCCl)OC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)