Documentos Principais
482927
Sigma-Aldrich
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
pf
85-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
Aplicação
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used to synthesize methyl(2R,3R)-2,3-epoxy-3-phenylpropionate, a key intermediate for the preparation of taxol side chain.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)