Documentos Principais
482617
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
98%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 714,00
R$ 714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 714,00
About This Item
Fórmula linear:
[BrC10H5(OH)]2
Número CAS:
Peso molecular:
444.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −49°, c = 1.8 in acetic acid
pf
195-199 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cc2c(c(c(cc2)O)c3c4c(cc(cc4)Br)ccc3O)cc1
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
chave InChI
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)