Documentos Principais
48222
Sigma-Aldrich
Gadolinium triethylenetetraminehexaacetate trisodium salt pentahydrate
≥95.0% (C)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24GdN4Na3O12 · 5H2O
Peso molecular:
804.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (C)
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)CN1CCN2CCN(CC([O-])=O)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)CN(CC1)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H30N4O12.Gd.3Na.5H2O/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34;;;;;;;;;/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34);;;;;5*1H2/q;+3;3*+1;;;;;/p-6
chave InChI
IPZHCAJJRGKGIM-UHFFFAOYSA-H
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)