Key Documents
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Decanediol
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
174.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
chave InChI
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)