Key Documents
481742
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) perchlorate solution
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Fórmula linear:
Ce(ClO4)4
Número CAS:
Peso molecular:
537.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
99.99%
concentração
~0.5 N in perchloric acid
densidade
1.556 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)