Documentos
481661
Sigma-Aldrich
Tris(2,6-diisopropylphenoxy)niobium(V) chloride
Sinônimo(s):
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H51Cl2NbO3
Número CAS:
Peso molecular:
695.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: niobium
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges