Documentos Principais
481238
Sigma-Aldrich
Bis(methylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
320.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
pf
180.5-184 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.2ClH.Zr/c2*1-6-4-2-3-5-6;;;/h2*2-5H,1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
LOKCKYUBKHNUCV-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)