Key Documents
480916
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Lu2(C2O4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
613.99 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
pf
>400 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2