Documentos Principais
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
254.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
pb
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
chave InChI
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)