479896
Luperox® 231, 1,1-Bis(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
92%
Sinônimo(s):
1,1-Bis(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
92%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pf
≥50 °C (SADT) (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)(C)CC(C1)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C17H34O4/c1-13-10-16(8,9)12-17(11-13,20-18-14(2,3)4)21-19-15(5,6)7/h13H,10-12H2,1-9H3
chave InChI
NALFRYPTRXKZPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Org. Perox. B
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2