Documentos
479489
Sigma-Aldrich
Trichloro(indenyl)titanium(IV)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Cl3Ti
Número CAS:
Peso molecular:
269.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
pf
162 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)(Cl)C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7.3ClH.Ti/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;;/h1-7H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
CLIZITAPNWYUNM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for ethene-polymerization
Reactant for synthesis of:
  • Titanium-tungsten heterobimetallic dinitrogen complexes for olefin polymerization
  • Titanium indenyldimethylamide complexes
  • Titanatranes containing substituents
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges