Documentos Principais
479020
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene diisocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H(NCO)2
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pb
102 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
57-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1N=C=O
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)