Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pb
66-67 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H11NO/c1-8(2)9-5-3-4-6-10(9)11-7-12/h3-6,8H,1-2H3
chave InChI
MWBSQVPLYJZPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?