Documentos
478660
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NCO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
chave InChI
SOXVXJQIQVOCAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup