Documentos
478474
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
198.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
94-96 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
chave InChI
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3