Documentos
478237
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
183.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
58-61 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
CDRZZFCLBUGMMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate, also known as 4-chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3