Documentos Principais
478180
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(NO2)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
p.e.
168 °C/23 mmHg (lit.)
pf
81-84 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)