Documentos Principais
478083
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrophenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H3(NO2)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
194.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
113-116 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O4/c1-14-8-4-6(10(12)13)2-3-7(8)9-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
VOTZJLLPYYCZRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)