Documentos Principais
478040
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenoxy)bis(N-methylphthalimide)
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H26N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
546.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
Ensaio
90%
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)c2ccc(Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)N(C)C(=O)c6c5)cc4)cc2C1=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)