Documentos Principais
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
32-37 °C (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)